Merck
222577
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H10OH·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
172-175 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N acetic acid in methanol)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek trans-2-aminocykloheksanoluzostał użyty w syntezie funkcjonalizowanej triaminy.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of a new tricyclic tetraazatriacetic acid as ligand for gadolinium (III).
Dioury F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(4), 611-613 null