Merck
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Beilstein:
4143621
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.5% (GC)
97%
Formularz
solid
czystość optyczna
ee: ≥97.0% (GC)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
Klucz InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)