Kluczowe dokumenty
663336
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D -23.0°, c = 1 in ethanol
mp
142-146 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
N[C@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
LOPKSXMQWBYUOI-RKDXNWHRSA-N
Zastosowanie
(1R,2R)-(-)-trans-1-amino-2-indanol został użyty jako materiał wyjściowy do przygotowania chiralnej substancji pomocniczej na bazie indenu, która jest stosowana w reakcji aldolowej.
Może być również stosowany jako:
Może być również stosowany jako:
- Materiał wyjściowy w syntezie ligandów oksazolinowo-alkoholowych, które są stosowane w asymetrycznej reakcji addycji dietylocynku do aldehydów.
- Chiralny związek testowy w badaniu rozdziału enancjomerycznego chiralnych amin pierwszorzędowych przy użyciu chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym (SFC) i HPLC.
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Indene-based thiazolidinethione chiral auxiliary for propionate and acetate aldol additions
Osorio-Lozada A and Olivo HF
Organic Letters, 10(4), 617-620 (2008)