Merck
341622
Sigma-Aldrich
Bromopentacarbonylmanganese(I)
98%
Synonim(y):
Bromopentacarbonylmanganese(I), Manganese pentacarbonyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
BrMn(CO)5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: manganese
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Mn]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Mn/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
OESORJHGSXJTKX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Bromopentakarbonylomangan(I) to związek organomanganowy z centralnym atomem manganu w rdzeniu, otoczony pięcioma ligandami tlenku węgla i jednym atomem bromu. Jest powszechnie stosowany jako odczynnik w syntezie organicznej, szczególnie w reakcjach karbonylacji. Jest również stosowany jako prekursor do przygotowania różnych kompleksów manganu.
Zastosowanie
Bromopentacarbonylmanganese(I) can be used as:
  • A precursor to synthesize manganese complex, [Mn(CO)5H], which was then used as a catalyst in the reduction of levulinic acid (LA) to methyltetrahydrofuran (MTHF) and the reductive amination of LA to N-substituted pyrrolidines.
  • A precursor to prepare Mn(I) complexes bearing bifunctional ligands, which are used as catalysts for the transfer-hydrogenation of various ketones and imines using 2-propanol as the hydrogen donor.
  • A catalyst in the selective C2-H activation reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Miguel N Pinto et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 264, 192-202 (2017-09-04)
The gaseous signaling molecule carbon monoxide (CO) has recently been recognized for its wide range of physiological activity as well as its antineoplastic properties. However, site-specific delivery of this noxious gas presents a major challenge in hospital settings. In this
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO
Produkty
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.