Merck
245267
Sigma-Aldrich
Manganese(0) carbonyl
98%
Synonim(y):
Decacarbonyl dimanganese(0), Dimanganese(0) decacarbonyl
About This Item
Wzór liniowy:
Mn2(CO)10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
154 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Klucz InChI
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Karbonyl manganu(0), znany również jako dimangan dekakarbonylowy, wykazuje interesujące właściwości elektrochemiczne dzięki obecności ligandów karbonylowych i centrów metalicznych manganu. W elektrochemii związek ten może działać jako źródło karbonylu i potencjalnie uczestniczyć w reakcjach redoks.
Zastosowanie
Manganese(0) carbonyl can be used:
  • As a precursor to prepare Ni2–xMnxP nanoparticles to fabricate a catalyst for electrochemical oxygen evolution reaction(OER).
  • To fabricate an ultra-sensitive manganese doped MoS2 electrochemical dopamine sensor via modified chemical vapor deposition(CVD) method.
  • As a reducing agent to synthesize Pt-Co electrocatalyst for oxygen reduction reactions in fuel cells. Mn and CO atoms produced during decomposition acts as reducing and surface structure guiding agents respectively.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.