Kluczowe dokumenty
434000
Iron(II) bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Ferrous bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for synthesis
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
beads
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
bp
934 °C (lit.)
mp
684 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: very soluble(lit.)
gęstość
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.