Key Documents
427136
Cobalt(II) bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
AnhydroBeads™
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
beads
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
gęstość
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.