Merck
238309
Sigma-Aldrich
Hexafluoroacetylacetone
98%
Synonim(y):
1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COCH2COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.06
Beilstein:
1790138
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.332 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
gęstość
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11/h1H2
Klucz InChI
QAMFBRUWYYMMGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hexafluoroacetylacetone forms metal-chelate complexes with Cu(II), Ni(II), Co(II), Nd(III), Rh(III), Fe(III) and Cr(III). Hexafluoroacetylacetone on hydration yields 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,2,4,4-tetraol.
Zastosowanie
  • Leki przeciwpsychotyczne i problemy ze snem u pacjentów ze schizofrenią: Badanie to bada wpływ leków przeciwpsychotycznych, w tym aripiprazolu, na zaburzenia snu u pacjentów ze schizofrenią, podkreślając jego działanie farmakodynamiczne i przyczyniając się do głębszego zrozumienia klinicznych zastosowań aripiprazolu w zaburzeniach zdrowia psychicznego (Cederlöf et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new fluorinated tetraalkoxide ligand derived from the hydration of hexafluoroacetylacetone.
Bouwman E, et al.
Inorganic Chemistry, 31(22), 4436-4438 (1992)
Zubair Ahmed et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4973-4986 (2019-03-28)
This paper presents three crystallographically and solution NMR (one- and two-dimensional) characterised ternary Ln(iii) complexes, and their photo-physical and opto-electronic properties in the visible and NIR regions. The single crystal X-ray diffraction analysis indicates that the complexes are nona-coordinate with
Shayan Shahbazi et al.
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 311(1), 617-626 (2017-01-24)
This work reports the thermodynamic characterizations of organometallic species as a vehicle for the rapid separation of volatile nuclear fission products via gas chromatography due to differences in adsorption enthalpy. Because adsorption and sublimation thermodynamics are linearly correlated, there is
Yuichi Kitagawa et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(6), 845-849 (2016-01-21)
Magneto optical devices based on the Faraday effects of lanthanide ion have attracted much attention. Recently, large Faraday effects were found in nano-sized multinuclear lanthanide complexes. In this study, the Faraday rotation intensities were estimated for lanthanide nitrates [Ln(III) (NO3
Infrared Spectra of Metal Chelate Compounds of Hexafluoroacetylacetone.
Morris ML, et al.
Inorganic Chemistry, 2(2), 411-412 (1963)