Merck
348198
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)silver(I)
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13AgF6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
mp
122-124 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
Klucz InChI
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)