Merck
409049
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II)
97%
Synonim(y):
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
103-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
Klucz InChI
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Opis ogólny
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum (II) is a coordination compound in which platinum (Pt) is surrounded by two methyl (CH3) groups and one 1,5-cyclooctadiene (COD) group. It is often used as a precursor in the synthesis of platinum catalysts, which have a wide range of applications in different organic reactions.
Zastosowanie
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II) can be used as a platinum precursor in the preparation of:
  • Hydrophobic platinum catalyst in the presence of reducing agent (NaBH4).
  • Pt/Hβ catalysts for the selective isomerization of n-butane to isobutane.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)