Merck
206091
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
98%
Synonim(y):
Platinum dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
eCl@ss:
38191303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
581 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.05 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Platinum (II) chloride is a catalyst used for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation.
Platinum (II) chloride can be used to catalyze the cyclization of 1‐(indole‐2‐yl)‐2,3‐allenols to form polysubstituted carbazoles. It is also used in studies involving metalation of aromatic compounds.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic metalation reactions by palladium (II) and platinum (II) on aromatic aldoximes and ketoximes
Onoue, Hiroshi and Minami, Kyoji and Nakagawa, Kunio
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 43(11) (1970)
Shibata, T.; Fujirawa, R.; Ueno, Y
Synlett, 152-152 (2005)
1-Pyrazolyl phosphazenes and their complexes with palladium (II) chloride and platinum (II) chloride
Gallicano, Keith D and Paddock, Norman L
Canadian Journal of Chemistry, 60(4), 521-528 (1982)
Yang, S. C.; Tsai, Y. C.; Shue, Y. J.
Organometallics, 20, 5326-5326 (2001)
Reactions of tri-tert-butylphosphine with platinum (II) and palladium (II). Facile intramolecular metalation of tri-tert-butylphosphine
Goel, Ram G and Montemayor, Reynaldo
Inorganic Chemistry, 16(9), 2183-2186 (1977)