Merck
520632
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
581 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.05 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Platinum(II) chloride is a dark brown crystalline solid that exhibits high thermal stability and is widely used in catalysis and nanomaterial synthesis.
Zastosowanie
Platinum(II) chloride can be used:
  • As a precursor to synthesize Pt nanoparticles.
  • To fabricate Ag-nanostructured grid transparent conductive electrodes.
  • As a catalyst for intramolecular C−N bond addition of amides to alkynes.
  • As a catalyst for cycloisomerization reactions of hydroxylated enynes.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.