Kluczowe dokumenty
B95736
Butyl isocyanate
98%
Synonim(y):
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10.6 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
tw
115 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?