Merck
516589
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H9NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2.83 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C=NC1CCCC1
InChI
1S/C6H9NO/c8-5-7-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Klucz InChI
CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
97.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36.11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electron paramagnetic resonance of free radicals in an adamantane matrix. III. Isocyanatoalkyl and isothiocyanatoalkyl radicals.
Wood DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 93(17), 4145-4148 (1971)
Laura H Heitman et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(7), 2036-2042 (2009-03-20)
The luteinizing hormone (LH) receptor plays an important role in fertility and certain cancers. The endogenous ligands human chorionic gonadotropin (hCG) and LH bind to the large N terminal domain of the receptor. We recently reported on the first radiolabeled
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and Thiourea Derivatives of Anacardic Acid Mixture Isolated from A Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
N Subhakara R, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2012)