Merck
478164
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
33-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 3,5-dimetoksyfenylu, znany również jako 1-izocyjanian-3,5-dimetoksybenzenu, jest izocyjanianem arylowym.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)