Kluczowe dokumenty
215120
Silicon tetrachloride
99%
Synonim(y):
STC, Tetrachlorosilane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.86 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
420 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of high purity silicon, high purity silicon derived from silicon tetrachloride may find major applications in the semiconductors industry and in photovoltaic cells.
- to dealuminate zeolite, mordenite.
- as a coupling agent for the synthesis of amine from carboxylic acid and an amide.
- in the synthesis of nanosilica.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.