Kluczowe dokumenty
688509
Silicon tetrachloride
packaged for use in deposition systems
Synonim(y):
STC, Tetrachlorosilane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.86 (vs air)
ciśnienie pary
420 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
igma-Aldrich.com presents an article regarding the savannah ALD system - an excellent tool for atomic layer deposition.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication