Kluczowe dokumenty
217913
Tin(IV) chloride
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Stannic chloride fuming
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 10 °C)
18.6 mmHg ( 20 °C)
20 mmHg ( 22 °C)
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
114 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
gęstość
2.226 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?