Kluczowe dokumenty
494135
Tin(IV) tert-butoxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tin tetra(tert -butoxide), Tin(IV) tert -butoxide, Tin(IV) tetra-tert -butoxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
low-melting solid
przydatność reakcji
core: tin
mp
40-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Sn](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Sn/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
OSXGKVOYAKRLCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Metal Oxide Electrospun Nanofibrous Membranes for Effective Dye Degradation and Sustainable Photocatalysis: This study involves the use of Tin(IV) tert-butoxide in the preparation of metal oxide nanofibrous membranes for photocatalytic applications, highlighting its relevance in material science and sustainable technology (V Jagadeesh Babu et al., 2023).
- Atmospheric atomic layer deposition of SnO2 thin films with tin (II) acetylacetonate and water: The research uses Tin(IV) tert-butoxide in a process to develop SnO2 thin films, critical for electronics and optoelectronics, showcasing its utility in advanced material synthesis (VH Nguyen et al., 2022).
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?