Merck
397326
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)tin(IV)
Synonim(y):
Tetrakis(diethylamino)tin(IV)
About This Item
Wzór liniowy:
[(C2H5)2N]4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: tin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)[Sn](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Sn/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
IFVSPCQTOMZHOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrakis(dietyloamido)cyna(IV) jest lotnym związkiem z czterema wymiennymi ligandami. Jest szeroko stosowany jako prekursor do produkcji cienkich warstw tlenków metali metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej.
Zastosowanie
Można stosować tetrakis(dietyloamido)cynę(IV):
  • Jako prekursor do syntezy mezoporowatych kserożeli krzemianu cyny poprzez niehydrolityczną syntezę zol-żel. Kserożele te są potencjalnymi katalizatorami aminolizy i redukcji Meerweina-Ponndorfa-Verleya.
  • Wytworzenie stabilnych cienkich warstw tlenków metali na powierzchni materiałów elektrod węglowych.
  • Wytworzenie ultracienkiej warstwy SnO2 na nanorurkach węglowych, która może być stosowana jako anoda w bateriach litowo-jonowych. Ta ultracienka warstwa pomaga zwiększyć stabilność cykliczną i wydajność anod.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)