Merck
323330
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian chlorku tetraammineplatyny, Wodzian dichlorku tetraammineplatyny
About This Item
Wzór liniowy:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.11 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.99% trace metals basis
skład
Degree of hydration, 1-2
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate is a coordination complex of platinum (II), consists of a central platinum ion surrounded by four ammine (NH3) ligands and two chloride (Cl-) ions. It is commonly used as a precursor to synthesize other platinum catalysts.
Zastosowanie
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Pt/carbon support hybrids.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A comparative investigation on various platinum nanoparticles decorated carbon supports for oxygen reduction reaction
A Narasimulu A, et al.
Current Nanoscience , 13(2), 136-148 (2017)