Merck
323438
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Monohydrat dichlorku tetraamminepalladu(2+)
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate is used as a precursor to synthesize palladium nanoparticles and Pd (II) complexes.
Zastosowanie
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate can be used as a:
  • Precursor for the synthesis of Pd nanoparticles on carbon supports, which is an efficient catalyst for the selective reduction of nitrite to nitrogen.
  • Starting material for the synthesis of a Pd (II) complex which can be immobilized on different substrates to create catalysts with high catalytic activity.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)