Merck
275905
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
98%
Synonim(y):
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.11 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
skład
Degree of hydration, ≤1
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a source of platinum:
  • To deposit layer of Pt electrode on Nafion membranes.
  • To be used as a coupling catalyst in the electron beam technology for the decomposition of volatile organic compounds.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fabrication and characterization of an ionic polymer-metal composite bending sensor.
Song DS, et al.
Macromolecular Research, 25(12), 1205-1211 (2017)
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst.
Jeon EC, et al.
Research on Chemical Intermediates, 34(8-9), 863-870 (2008)
Electro-mechanical actuator with muscle memory.
Khaldi A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(38), 8029-8034 (2014)