Merck
205826
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
98%
Synonim(y):
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate is a coordination complex that is used as a catalyst and as a precursor to synthesize other palladium compounds.
Zastosowanie
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate can be used as a precursor in the synthesis of Pd (II) complex that is immobilized on hydrophilic graphite oxide for its use as a catalyst in the Heck coupling reaction.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1