Merck
149187
Sigma-Aldrich
Phenyl salicylate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Salol
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Beilstein:
393969
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
liquid crystal
tw
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Klucz InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Application of phenyl salicylate-sepiolite systems as ultraviolet radiation filters
Hoyo, C. D., Vicente, M. A., & Rives, V.
Clay Minerals, 33(3), 467-474 (1998)
Different Polymorphic Modifications of Phenyl Salicylate
Davydova, N. A., Melnik, V. I., Nesprava, V. V., & Reznichenko, V. Y.
Ukrainian Journal of Physics, 57(2), 140-144 (2012)
Short-time dynamics of glass-forming liquids: Phenyl salicylate (salol) in bulk liquid, dilute solution, and confining geometries
Kalampounias, A. G., et al.
J. Chem. Phys. , 118(18), 8340-8349 (2003)
D P Krickau et al.
International journal of pharmaceutics, 342(1-2), 62-71 (2007-06-29)
To investigate the influence of the interfacial area and the emulsifier lecithin on the degradation rate of drugs prone to hydrolysis in parenteral lipid O/W emulsions we measured the degradation kinetics of phenyl salicylate in systems consisting of Miglyol as
Phenyl salicylate (Salol) in a lip salve.
C Hindson
Contact dermatitis, 6(3), 216-216 (1980-04-01)