Merck
377384
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) nitrate solution
10 wt. % in H2O
Synonim(y):
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NH3)4(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
stężenie
10 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.348
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
Klucz InChI
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to heterogeneous platinum catalysts for isomerizing unfunctionalized alkanes.
Used to prepare a Pd/TS-1 catalyst for the in situ generation of H2O2 and subsequent oxidation of propylene to propylene oxide.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aramendia, Maria A.; et al.
J. Catal., 209(2), 413-416 (2002)
Direct synthesis of propylene oxide with CO2 as the solvent.
Tiberiu Danciu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(10), 1140-1142 (2003-03-18)
J P Berry
Journal of submicroscopic cytology, 19(1), 53-56 (1987-01-01)
Palladium salt has been used for some time in experimental therapy protocols; with this in mind, we carried out a study of the effect of tetramine dichloro-palladium (soluble salt) upon kidney cells. Using an electron microprobe, we were able to
J Ma
The Journal of general physiology, 102(6), 1031-1056 (1993-12-01)
The effects of ruthenium red and the related compounds tetraamine palladium (4APd) and tetraamine platinum (4APt) were studied on the ryanodine activated Ca2+ release channel reconstituted in planar bilayers with the immunoaffinity purified ryanodine receptor. Ruthenium red, applied at submicromolar