Merck
683388
Sigma-Aldrich
[Pd(acac)2]
Umicore, 99%
Synonim(y):
Palladium(II) acetylacetonate, Diacetylacetonatopalladium(II), Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.64
Beilstein:
4136188
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
200-251 °C (dec.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.