Merck
921025
Sigma-Aldrich
Palladium(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.64
Beilstein:
4136188
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
mp
200-251 °C (dec.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2,4-pentanodionian palladu(II) może być stosowany do syntezy kompleksów palladu(II) mających zastosowanie w powszechnych reakcjach sprzęgania krzyżowego, takich jak sprzęganie Suzuki, Hecka i Buchwalda-Hartwiga. Jako prekursor palladu może być stosowany do syntezy wydrążonych nanokostek monokrystalicznych Pd/Pt o zwiększonej aktywności elektrokatalitycznej ze względu na zwiększoną powierzchnię. Modyfikacja powierzchni TiO2 przy użyciu Pd(acac)2 jako prekursora metaloorganicznego zwiększyła jego aktywność fotokatalityczną pod wpływem promieniowania UV. Pd(acac) 2 może być również wykorzystany do opracowania bimetalicznych stopów katalizatorów NP mających zastosowanie w odwodornieniu kwasu mrówkowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)