Kluczowe dokumenty
520764
Palladium(II) acetate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Pd(OAc)2, [Pd(OAc)2]3
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
ciąg SMILES
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Formation of allylic acetates. (eq. 1)
- Hydroselenation of triple bonds. (eq. 2)
- Heck arylation of alkenes. (eq. 3)
- Cyclocarbonylation. (eq. 4)
- Buchwald-Hartwig amination reaction. (eq. 5)
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (924377)
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
520764-25G | 4061832547060 |
520764-5G | 4061832547077 |
520764-100G | 4061833301494 |
520764-1G | 4061832547053 |