Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)[CH]2=[CH]1[Pd]32[N](=CC=[N]3C=4C(=CC=CC4C)C)C=5C(=CC=CC5C)C
InChI
InChI=1S/C18H20N2.C4H2O3.Pd/c1-13-7-5-8-14(2)17(13)19-11-12-20-18-15(3)9-6-10-16(18)4;5-3-1-2-4(6)7-3;/h5-12H,1-4H3;1-2H;
Klucz InChI
WHOQNDZHEHSRKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)