Kluczowe dokumenty
339881
Diamminedinitritoplatinum(II) solution
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Synonim(y):
diamminebis(nitrito-κN) platinum
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
stężenie
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?