Merck
298115
Sigma-Aldrich
Potassium dicyanoaurate(I)
98%
Synonim(y):
Gold (I) potassium cyanide, Potassium gold cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
KAu(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.10
Beilstein:
6235525
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
solid
gęstość
3.45 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].N#C[Au-]C#N
InChI
1S/2CN.Au.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
OQHPFUBKFKRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dicyjanoauran potasu, znany również jako cyjanek złota potasu. Jest to rozpuszczalna w wodzie sól, która jest powszechnie stosowana w galwanizacji złota, jako prekursor do syntezy innych związków złota oraz w niektórych procesach chemicznych.
Zastosowanie
Dicyjanoauran(I) potasu może być stosowany jako
  • Prekursor w syntezie nanocząstek i nanodrutów złota, które są kluczowe dla zastosowań w elektronice, fotonice i katalizie
  • elektrolit w potencjostatycznym osadzaniu nanodrutów złota, które są stosowane w elektronice i fotonice.
  • Kluczowy składnik w produkcji przewodzących atramentów i powłok, które są niezbędne w płytkach drukowanych i innych elementach elektronicznych.
  • Katalizator w niektórych reakcjach chemicznych.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of gold nanowires with controlled crystallographic characteristics.
Karim S, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 84(4), 403-407 (2006)
Philip M Yangyuoru et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(3), 576-583 (2008-02-08)
Electrospray ionization spectra of potential cyanide-containing gold-drug metabolites revealed additional, weak, unanticipated peaks at approximately twice the mass of the gold(I) and gold(III) cyanide complexes. The exact masses correspond to proton-linked bimetallic complexes, [H[Au(CN)(m)](2)](-), (m=2,4). Further investigation revealed a total
S Ishikawa et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 70-72, 719-728 (1998-06-17)
Animal fibrous proteins (AFPs) such as egg-shell membrane (ESM), chicken feather (CF), wool, silk, or elastin are an intricate network of stable and water-insoluble fibers with high surface area and are abundant bioresources. Every AFP tested was found to accumulate
G G Graham et al.
Biochemical pharmacology, 56(3), 307-312 (1998-09-23)
There is considerable evidence that the anti-rheumatic gold complexes are activated by their conversion to aurocyanide. In order to understand the mechanism of production of aurocyanide, we investigated the involvement of myeloperoxidase in the reaction. This haem enzyme of neutrophils
Hong-ping Tang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(6), 752-755 (2005-03-16)
Quaternary ammonium salt has strong affinity with gold in cyanide solutions, but it is not readily stripped. Stripping with acidic thiourea solutions and air sparging shows promise. There are some reports on the process of thiourea stripping, but little about