Merck
379867
Sigma-Aldrich
Potassium dicyanoaurate(I)
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Gold (I) potassium cyanide, Potassium gold cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
KAu(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.10
Beilstein:
6235525
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.45 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].N#C[Au-]C#N
InChI
1S/2CN.Au.K/c2*1-2;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
OQHPFUBKFKRHKZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dicyjanoauran(I) potasu jest solą nieorganiczną rozpuszczalną w wodzie i słabo rozpuszczalną w alkoholu. Jest szeroko stosowany jako elektrolit w procesie elektroosadzania złota na różnych podłożach, takich jak cienkie warstwy i elektrody.
Zastosowanie
Można stosować dicyjanoauran(I) potasu:
  • Do przygotowania elektrod z nanodrutów złota o szybkim przenoszeniu ładunku.
  • Jako elektrolit pomocniczy do elektroosadzania złota w mediach organicznych.
  • Do przygotowania czujników gazowych polipirol-ClO4 o krótkim czasie reakcji i wysokiej czułości na lotne związki organiczne.
  • W elektrochemicznym przygotowaniu kompozytów nanocząstek złota.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philip M Yangyuoru et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(3), 576-583 (2008-02-08)
Electrospray ionization spectra of potential cyanide-containing gold-drug metabolites revealed additional, weak, unanticipated peaks at approximately twice the mass of the gold(I) and gold(III) cyanide complexes. The exact masses correspond to proton-linked bimetallic complexes, [H[Au(CN)(m)](2)](-), (m=2,4). Further investigation revealed a total
Hong-ping Tang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 24(6), 752-755 (2005-03-16)
Quaternary ammonium salt has strong affinity with gold in cyanide solutions, but it is not readily stripped. Stripping with acidic thiourea solutions and air sparging shows promise. There are some reports on the process of thiourea stripping, but little about
Xiandi Gong et al.
The Journal of general physiology, 122(6), 673-687 (2003-11-12)
Chloride permeation through the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) Cl- channel is blocked by a broad range of anions that bind tightly within the pore. Here we show that the divalent anion Pt(NO2)42- acts as an impermeant voltage-dependent blocker
A J Canumalla et al.
Journal of inorganic biochemistry, 85(1), 67-76 (2001-05-30)
Biomimetic pathways for the oxidation of [Au(CN)(2)](-), a gold metabolite, and further cyanation of the gold(III) products to form Au(CN)(4)(-) were investigated using 13C NMR and UV-Visible spectroscopic methods. Hypochlorite ion, an oxidant released during the oxidative burst of immune
José R Serrano et al.
Biophysical journal, 91(5), 1737-1748 (2006-06-13)
Previous attempts to identify residues that line the pore of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel have utilized cysteine-substituted channels in conjunction with impermeant, thiol-reactive reagents like MTSET+ and MTSES-. We report here that the permeant, pseudohalide