Merck
398462
Sigma-Aldrich
Gold(III) hydroxide
Synonim(y):
Gold Trihydroxide, Gold trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Au(OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
79-81.4% Au basis (after reduction with hydrazine dihydrate, gravimetric)
Postać
powder
ciąg SMILES
O[Au](O)O
InChI
1S/Au.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
WDZVNNYQBQRJRX-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Synthesis of gold hydroxide complexes with N-heterocyclic carbene has been reported. A variety of perfluoroaryls, N-heterocyclic and alkynyl compounds may be synthesized by reacting gold(III) hydroxide with C–H and N–H compounds and arylboronic acids. Potassium aurate may be prepared by heating auric hydroxide with conc. KOH. 3
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of gold hydroxide complex bearing N-heterocyclic carbene was reported.
Gaillard S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46, 2742-2744 (2010)
Cyclometallated gold(III) hydroxides as versatile synthons for Au?N, Au?C complexes and luminescent compounds.
Rosca DA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 7247-7249 (2012)
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.