Kluczowe dokumenty
288152
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
98%
Synonim(y):
Platinum(IV) sodium chloride, Sodium platinic chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
Klucz InChI
ZBFQOIBWJITQRI-UHFFFAOYSA-H
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?