Merck
215074
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
KOCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
Beilstein:
3594798
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38060513
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
96%
Formularz
powder, crystals or chunks
gęstość
2.056 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Potassium cyanate can be prepared by reacting urea with alkali hydroxide or carbonates at high temperatures.
Zastosowanie
Potassium cyanate may be used as one of the reaction components for the synthesis of the following:
  • urea
  • hydantion
  • glycosylamine 1,2-(cyclic carbamates) {glycofurano(or pyrano)[1,2-d]oxazolidin-2-ones}
  • arylcarbamates
  • (S)-(-)-1-carbamoyl-2-methoxymethylpyrrolidine
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S)-(-)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (SAMP) and (R)-(+)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (RAMP), Versatile Chiral Auxiliaries.
Enders D, et al
Organic Syntheses, 173-173 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 289-289 (1994)
Copper-Catalyzed Coupling of Arylboronic Acids with Potassium Cyanate: A New Approach to the Synthesis of Aryl Carbamates.
Kianmehr E and Baghersad MH.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(14-15), 2599-2603 (2011)
Jeroen N Stoop et al.
PloS one, 9(7), e102163-e102163 (2014-07-16)
The immune response to post-translationally modified antigens is a key characteristic of rheumatoid arthritis. Carbamylation is such a posttranslational modification. Recently, we demonstrated that autoantibodies recognizing carbamylated proteins are present in sera of rheumatoid arthritis. The molecular mechanisms underlying the
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 503-503 (1994)