Merck
216615
Sigma-Aldrich
Potassium chromate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
K2CrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
6.7 (vs air)
Próba
≥99.0%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
8.6-9.8 (25 °C, 5%)
mp
971 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Klucz InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium chromate (K2CrO4) is an inorganic solid compound. It is mainly used as an oxidizing agent in the synthesis of organic compound.
Zastosowanie
Potassium chromate is used as an oxidizing agent:
  • In the conversion of primary and secondary alcohol into aldehydes and ketones using tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyst.
Potassium chromate is also used:
  • To prepare magnetoactive compound by reacting with iron(II) sulfate.
  • As a reagent in the conversion primary allylic and benzylic halides to aldehydes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zubeyde Bayram-Weston et al.
Journal of neuroscience methods, 265, 81-88 (2015-10-16)
The Golgi-Cox stain is an established method for characterising neuron cell morphology. The method highlights neurite processes of stained cells allowing the complexity of dendritic branching to be measured. Conventional rapid Golgi and Golgi-Cox methods all require fresh impregnation in
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 887-887 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 881-881 (1994)
A new method of potassium chromate production from chromite and KOH-KNO3-H2O binary submolten salt system.
Sun Z, et al.
AIChE Journal, 55(10), 2646-2656 (2009)
Comparative Study of Factors Influencing the Action of Corrosion Inhmitors for Mild Steel in Neutral Solution: II. Potassium Chromate.
Mercer AD and Jenkins IR.
British Corrosion Journal, 3(3), 130-135 (1968)