Merck
683213
Sigma-Aldrich
Chiralyst P612
Umicore, 97%
Synonim(y):
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer, Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II), (p-Cymene)ruthenium(II) chloride dimer, Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, ruthenium complex
About This Item
Wzór liniowy:
[Ru(p-cymene)Cl2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/2C10H14.4ClH.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Klucz InChI
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Cyclometalated ruthenium complexes with arylimines and nitrogen-containing heterocycles via C-H bond activation
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Bin Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(36), 10934-10937 (2012-08-15)
The reaction of [RuCl(2)(p-cymene)](2) with arylimines and 4 equiv. of KOAc in methanol at room temperature produces stable (N^C)-cyclometallated ruthenium(II) complexes via C-H bond activation/deprotonation. This method can be applied also to nitrogen-containing molecules: N-phenylpyrazole, 2-phenyl-2-oxazoline and benzo[h]quinoline. N-Phenyl-pyrazole, [RuCl(2)(p-cymene)](2)
Produkty
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.
Chiralne wicynalne diaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem chemików syntetycznych, ponieważ występują w wielu chiralnych katalizatorach i farmaceutykach.
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.