Merck
683191
Sigma-Aldrich
Chiralyst P280
Umicore, 95%
Synonim(y):
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Wzór liniowy:
[Ru(COD)Cl2]n
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.16 (as monomer)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.