Merck
A2585
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfamate
BioXtra, ≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
NH4SO3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
linia produktu
BioXtra
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.02% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
water: soluble 114.1 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Klucz InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfaminian amonu (AS) to sól amonowa zawierająca siarkę. Działa jako środek zmniejszający palność poliamidu 6 (PA6). AS można przygotować poprzez neutralizację kwasu sulfamowego amoniakiem. AS jest związkiem higroskopijnym, który ulega rozkładowi w glebie, tworząc siarczan amonu. Wykazuje również właściwości chwastobójcze.
Zastosowanie
Sulfamat amonu może być stosowany do usuwania nieprzereagowanych azotynów podczas ilościowego oznaczania ceftazydymu (CFZM) w postaci czystej lub w preparatach farmaceutycznych metodą spektrofotometryczną. Może być stosowany do przygotowania dinitramidu amonu (ADN).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flammability of polyamide 6 using the sulfamate system and organo-layered silicate.
Lewin M, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 18(9), 737-745 (2007)
Melnikov NN.
Chemistry of Pesticides., 262-262 (2012)
Synthesis of Ammonium Dinitramide by Nitration of Potassium and Ammonium Sulfamate. The Effect of Sulfamate Conterion on ADN Purity.
Nazeri GH, et al.
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 27(1), 85-89 (2008)
Basavaraj Hiremath et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 58(3), 275-285 (2008-12-24)
Two spectrophotometric methods for the determination of ceftazidime (CFZM) in either pure form or in its pharmaceutical formulations are described. The first method is based on the reaction of 3-methylbenzothiazolin-2-one hydrazone (MBTH) with ceftazidime in the presence of ferric chloride
Jean-Yves Winum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1419-1426 (2012-12-04)
Targeting tumour associated carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) isoforms IX and XII is now considered as a pertinent approach for the development of new cancer therapeutics against hypoxic tumours. In the last period, with the help of X-ray crystallography, much