Kluczowe dokumenty
195804
Ethylenediamine dihydrochloride
98%
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Klucz InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?