Key Documents
900833
Ethane-1,2-diammonium bromide
≥98%
Synonim(y):
1,2-Ethanediamine dihydrobromide, Ethane-1,2-diaminium bromide, Ethane-1,2-diamino dihydrobromide, Ethylenediammonium dibromide, Greatcell Solar®
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
InChI
1S/C2H8N2.2BrH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Klucz InChI
BCQZYUOYVLJOPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.