Kluczowe dokumenty
913081
Butane-1,4-diammonium bromide
Synonim(y):
1,4-butanodiamina, 10439, Dihydrobromek (8CI, 9CI) Dibromek 1,4-butanodiamonu, NBUDAB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H14Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
kolor
white
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2BrH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Klucz InChI
UTDOJTBJZVYMNB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych. Wariacje/zastępowanie kationów i anionów organohalogenkowych jest wykorzystywane do optymalizacji przerwy pasmowej, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Informacje prawne
Produkt firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
High Efficiency and High Open Circuit Voltage in Quasi 2D Perovskite Based Solar Cells.
Cohen B E, et al.
Advances in Functional Materials, 27(5), 1604733-1604733 (2017)
Lingling Mao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5210-5215 (2017-03-18)
Hybrid inorganic-organic perovskites are developing rapidly as high performance semiconductors. Recently, two-dimensional (2D) perovskites were found to have white-light, broadband emission in the visible range that was attributed mainly to the role of self-trapped excitons (STEs). Here, we describe three
Eran Edri et al.
The journal of physical chemistry letters, 4(6), 897-902 (2013-03-21)
Mesoscopic solar cells, based on solution-processed organic-inorganic perovskite absorbers, are a promising avenue for converting solar to electrical energy. We used solution-processed organic-inorganic lead halide perovskite absorbers, in conjunction with organic hole conductors, to form high voltage solar cells. There