Kluczowe dokumenty
189839
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
97%
Synonim(y):
1,2-Dihydroxy-3-formylbenzene, 3-Formyl-1,2-benzenediol, 3-Hydroxysalicylaldehyde, 5,6-Dihydroxybenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
104-108 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-4,9-10H
Klucz InChI
IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?