Kluczowe dokumenty
168637
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
β-Resorcylaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
bp
220-228 °C/22 mmHg (lit.)
mp
135-137 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
Klucz InChI
IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is a potential building block for bioactive compounds, specialty chemicals and dyes.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?