Kluczowe dokumenty
144509
N-Phenylanthranilic acid
98%
Synonim(y):
2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182-185 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
Klucz InChI
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TTR(7276)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?