Merck
858390
Sigma-Aldrich
Eriochrome® Black T
ACS reagent (indicator grade)
Synonim(y):
Mordant Black 11
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N3NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.38
Numer w indeksie barw:
14645
Beilstein:
4121162
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
ACS reagent (indicator grade)
Poziom jakości
Postać
powder
klarowność roztworu
passes test
metody
titration: suitable
λmaks.
503 nm
przydatność
passes test for complexometric indicator
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
Klucz InChI
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Opis ogólny
Eriochrome® Black T is a hydroxyl-arylazo dye and is generally supplied as a monosodium salt. This dye exists as a dark violet powder with green metallic sheen. Eriochrome Black T is soluble in water and alcohol, but insoluble in common organic solvents. It is mainly used as an indicator in ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) method to determine hardness of water.
Eriochrome® Black T is used as an indicator for complexometric titrations. It functions as an acid-base indicator. Eriochrome® Black T forms complex with Ca2+ and Mg2+, but it binds more strongly to Mg2+ ions.
Zastosowanie
Eriochrome® Black T has been used to determine the concentration of Ca2+ using complexometric titration method.
Informacje prawne
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemistry for engineers (2008)
Laboratory Manual for Principles of General Chemistry (2010)
Physical Chemistry for the JEE and Other Engineering Entrance Examinations (2013)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (2017)
Biologizing titanium alloy implant material with morphogenetically active polyphosphate
Muller WEG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(92), 75465-75473 (2015)