Kluczowe dokumenty
260843
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
Pyrogallol-4-carboxaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Beilstein:
2328658
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
159-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
Klucz InChI
CRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową karbohydrazonu pochodzącego z 2,3,4-trihydroksybenzaldehydu wobec bakterii i grzybów. 2,3,4-trihydroksybenzaldehyd tworzy zasady Schiffa poprzez kondensację [1+1] z kwasem antranilowym.
Zastosowanie
2,3,4-trihydroksybenzaldehyd został użyty do przygotowania 1,5-dimetylo-2-fenylo-4-[(1E)-(2,3,4-trihydroksybenzylideno)amino]-1H-pirazolo-3(2H)-onu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yuan Chen et al.
International journal of biological macromolecules, 143, 714-723 (2019-11-15)
In this study, the structure of inulin was chemically modified by Schiff bases in order to improve its biological activity. A total of 6 kinds of inulin derivatives were synthesized according to aza-Wittig reaction. Their structures were confirmed by FTIR
Eila Pelttari et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 62(7-8), 483-486 (2007-10-05)
Certain substituted salicylaldehydes are known to have highly potent antimicrobial activity against bacteria and fungi, but the mechanism underlying this remarkable activity is not known, and almost nothing has been reported on the effects of further modification of the structures
B D Vázquez-Cabral et al.
Chemico-biological interactions, 272, 1-9 (2017-05-10)
Black tea infusion is the common substrate for preparing kombucha; however other sources such as oak leaves infusions can be used for the same purpose. Almost any white oak species have been used for medicinal applications by some ethnic groups
Sari Honda et al.
Free radical biology & medicine, 106, 228-235 (2017-02-23)
In this study, the mechanism of the xanthine oxidase (XO) inhibitory activity of pyrogallol, the main inhibitor found in roasted coffee, was investigated. Pyrogallol was unstable and readily converted to purpurogallin in a pH 7.4 solution, a physiological model of
1, 5-Dimethyl-2-phenyl-4-[(1E)-(2, 3, 4-trihydroxybenzylidene) amino]-1H-pyrazol-3 (2H)-one.
Sun Y-F, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2522-o2523 (2007)