Merck
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Synonim(y):
1,3,5-triformylo-2,4,6-trihydroksybenzen, 1,3,5-triformylofloroglucynol, 2,4,6-triformylofloroglucynol, 2,4,6-trihydroksy-1,3,5-benzenotrikarboksyaldehyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
Klucz InChI
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)