Merck
92588
Supelco
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
analytical standard
Synonim(y):
Protocatechualdehyde
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Beilstein:
774381
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-155 °C
150-157 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
Klucz InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeong Rak Lee et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 564, 203-210 (2014-12-03)
Protocatechualdehyde (PCA) is one of the important compounds found in barley, green cavendish bananas and grapevine leaves. PCA shows anti-cancer activities in breast, leukemia and colorectal cancer cells. Previous study reported that PCA exerts anti-cancer activity through down-regulating cyclin D1
Liang Zhang et al.
Toxicology and applied pharmacology, 283(1), 50-56 (2015-01-15)
An abnormal high mobility group box 1 (HMGB1) activation and a decrease in receptor for advanced glycation end-product (RAGE) play a key role in the pathogenesis of pulmonary fibrosis. Protocatechuic aldehyde (PA) is a naturally occurring compound, which is extracted
Aditya M Kunjapur et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(33), 11644-11654 (2014-07-31)
Aromatic aldehydes are useful in numerous applications, especially as flavors, fragrances, and pharmaceutical precursors. However, microbial synthesis of aldehydes is hindered by rapid, endogenous, and redundant conversion of aldehydes to their corresponding alcohols. We report the construction of an Escherichia